Learn More
Kautex™ Schraubverschlüsse
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
28 mm
32 mm
45 mm
80 mm
Zur Verwendung mit (Geräte):
100 ml-Flasche
1500/2500/4000 ml-Flasche
250/350 ml-Flasche
50 ml-Flasche
Beschreibung
- UN-Zulassung für Feststoffe, wenn Verschlüsse mit zugehörigen Flaschen verwendet werden
- Manipulationssicherer Ring
- Konische Versiegelung sorgt für auslaufsicheren Verschluss
- Lieferbar für Flaschen mit Kapazitäten von 50 bis 4000 ml
Spezifikation
Spezifikation
Farbe | Blau |
Enthält | Originalitätsring und Konusdichtung |
Produkttyp | Schraubverschluss |
Zur Verwendung mit (Geräte) | 50 ml-Flasche |
Durchmesser (metrisch) | 28 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Kautex™ Schraubverschlüsse >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur