Learn More
SCAT Schraubverschlüsse für Schott Duran™ Laborflaschen
Schraubverschlüsse für Laborflaschen aus Borosilikatglas.
Marke: SCAT 199011
6.84 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Description
- Sehr gute chemische Beständigkeit
- Hochtemperaturbeständig
- Minimale Wärmeausdehnung, was eine relativ hohe Beständigkeit gegen Temperaturänderungen garantiert
Spécification
Screw Cap | |
Blau | |
Schott Duran™ Flaschen |
Polypropylen | |
Unsteril | |
GL45 |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
SCAT Schraubverschlüsse für Schott Duran™ Laborflaschen > Laborflaschen-Schraubverschlüsse; zur Verwendung mit (Geräte): Schott Duran™ Flaschen; Material: Polypropylen; Gewindegröße: GL45; Sterilität: Nicht steril; Farbe: Blau
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu