Learn More
Labcon™ Screw Caps with Elastomeric Seal for SuperClear™ Microtubes
These screw caps with elastomeric seals are available in a wide range of colors.
85.80 CHF - 94.20 CHF
Spezifikation
Außendurchmesser (metrisch) 12,7 mm
Material Polypropylen
Format Im Beutel
Höhe (metrisch) 6,1 mm
Anzahl pro Packung 500/Packung
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 9
Produktcode Marke Farbe Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Farbe Preis Menge & Verfügbarkeit  
17577906
Unterlagen ansehen
Labcon™
3602-871-000-9
Weiß
85.80 CHF
500 Stück
Verfügbar ab: 02-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17507916
Unterlagen ansehen
Labcon™
3602-874-000-9
Rot
85.80 CHF
500 Stück
Verfügbar ab: 02-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17597906
Unterlagen ansehen
Labcon™
3602-873-000-9
Orange
85.80 CHF
500 Stück
Verfügbar ab: 26-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17587906
Unterlagen ansehen
Labcon™
3602-872-000-9
Gelb
85.80 CHF
500 Stück
Verfügbar ab: 02-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17537916
Unterlagen ansehen
Labcon™
3602-878-000-9
Grün
85.80 CHF
500 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
17527916
Unterlagen ansehen
Labcon™
3602-877-000-9
Blau
85.80 CHF
500 Stück
Verfügbar ab: 02-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17517916
Unterlagen ansehen
Labcon™
3602-876-000-9
Violett
85.80 CHF
500 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
17567906
Unterlagen ansehen
Labcon™
3602-870-000-9
Naturfarben
85.80 CHF
500 Stück
Verfügbar ab: 02-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17547916
Unterlagen ansehen
Labcon™
3602-879-000-9
Divers
94.20 CHF
500 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • For SuperClear™ microcentrifuge tubes
  • With integral elastomeric seal
  • Cap includes soft gripping surface
  • Endotoxin-free (non-pyrogenic)
  • Polyethylene USP Class VI resin
  • Made in USA
Spezifikation
Spezifikation
12,7 mm
Im Beutel
500/Packung
500 Verschlüsse/Packung; 10 Packungen/Karton
0,5 bis 2 ml
Polypropylen
6,1 mm
5000/Karton
Unsteril
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Labcon™ Screw Caps with Elastomeric Seal for SuperClear™ Microtubes