Learn More
Axygen™ Axygen™ Transportröhrchen mit Schraubverschluss
GREENER_CHOICE
Röhrchen mit Volumen von 5 bis 10 ml
Marke:  Axygen™ ST-5ML
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12565677
  • 382.70 CHF / 2000 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 03-11-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes: Nur Röhrchen
Beschreibung
Beschreibung
Röhrchen mit Volumen von 5 bis 10 ml
  • In 1.0 ml-Intervallen graduiert
  • Großes, mattiertes Schriftfeld
  • Erhältlich als vorsterilisierte und nicht sterile Röhrchen
  • Blaue Kappe eignet sich sowohl für 5 als auch 10 ml-Röhrchen
  • Sicherer Sitz zwischen Rohr und Kappe für eine leckagefreie Abdichtung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Keine Kappe
5 ml
Polypropylen
500/Packung
Unsteril
Nicht enthalten
20000xG
DNase- und pyrogenfrei
Durchsichtig
Nur Röhrchen
Beutel
Ja
Konisch
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Axygen™ Axygen™ Transportröhrchen mit Schraubverschluss > Keine Kappe; 5 ml; Nein