Learn More
Axygen™ Axygen™ Transportröhrchen mit Schraubverschluss
Röhrchen mit Volumen von 5 bis 10 ml
Marke: Axygen™ SCT-10ML
175.40 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Includes: Röhrchen mit Kappen
Beschreibung
Röhrchen mit Volumen von 5 bis 10 ml
- In 1.0 ml-Intervallen graduiert
- Großes, mattiertes Schriftfeld
- Erhältlich als vorsterilisierte und nicht sterile Röhrchen
- Blaue Kappe eignet sich sowohl für 5 als auch 10 ml-Röhrchen
- Sicherer Sitz zwischen Rohr und Kappe für eine leckagefreie Abdichtung
Spezifikation
Schraubverschluss | |
Blau | |
10 ml | |
Polypropylen | |
250/Packung | |
Unsteril | |
Schraubverschluss |
DNase- und pyrogenfrei | |
Polypropylen | |
Durchsichtig | |
Röhrchen mit Kappen | |
1.000 Röhrchen, Kappen/Karton | |
Ja |
AXY001 Catalogue GENERAL AXYGEN FS
DateigrößeVersion: 2.2 MB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Axygen™ Axygen™ Transportröhrchen mit Schraubverschluss > Schraubverschluss; 10 ml; nein
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur