Learn More
Thermo Scientific™ Schraubverschlüsse für Mikrozentrifugenröhrchen
GREENER_CHOICE
Gewährleisten auch unter anspruchsvollen Bedingungen Auslaufsicherheit; diese Mikrozentrifugenröhrchen mit Schraubverschlüssen und O-Ringen sind für die sichere kurzfristige Lagerung bei niedrigen Temperaturen optimiert.
Marke:  Thermo Scientific™ 3471O
415.09 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10042102
  • 511.00 CHF / 5000 Stück
Lager vorrätig
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Verhindern von Leckagen unter anspruchsvollen Bedingungen mit Thermo Scientific™ Mikrozentrifugenröhrchen mit Schraubverschluss und O-Ring-Dichtung für eine sichere Versiegelung. Diese autoklavierbaren Schraubverschlüsse sind für eine sichere kurzfristige Lagerung bei niedrigen Temperaturen optimiert und in verschiedenen Farben erhältlich und Ihren wissenschaftlichen Experimenten angepasst.
Schraubverschlüsse für Mikrozentrifugenröhrchen
  • Der Schraubverschluss mit O-Ring schützt durch eine positive Abdichtung vor Auslaufen
  • Der am Röhrchen befestigte Schraubverschluss ist für eine bequeme Handhabung vollständig drehbar – der anhängende Schraubverschluss ist die ideale Lösung, wenn es wichtig ist, ein Röhrchen stets mir der selben Kappe zu verwenden
  • Der O-Ring ist aus strapazierfähigem Ethylen-Polypropylen-Dien-Monomer gefertigt
Höchste Qualität
  • Zertifiziert frei von RNase, DNase, DNA und Pyrogenen
Verschiedene Farben und Verpackungsarten
  • Die Schraubverschlüsse sind standardmäßig in folgenden Farben erhältlich: blau, grün, orange, rot, gelb und gemischt, um die optische Erkennbarkeit von Proben zu erleichtern
  • Befestigter Schraubverschluss mit O-Ring: Naturfarben
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Screw Cap with O-ring
100 % Reines Polypropylen (Kappe), Ethylen-Propylen-Gummi-Dien-Monomer (O-Ring), Ethylene Propylene
500 pro Packung, 10 Packungen pro Karton, 5000 pro Karton. Einzelverpackung. ZipLock-Beutel
Geringe Nukleinsäure- und Proteinbindung und geringe Enzymimminhibition
Kühllagerung: -80 bis +95 °C. Flüssiger Stickstoff: Kurzfristige Dampfphase und Schockgefrieren zulässig, nicht empfohlen für die Lagerung in LN2
25,000 x G
Nicht autoklavierbar
Orange
Nicht steril, frei von: RNase/DNase, Human- und Maus-DNA, Pyrogen und Endotoxin, ATP, PCR-Inhibitoren
Manuelles/Hand-Drehmoment:Standard:0,125 bis 2,5 lbsf.in; metrisch:1,412 bis 28,24 Ncm.Drehmomentnorm für Automatisiert/Roboter:1,312 bis 2,5 lbsf.in; metrisch:14,83 bis 28,24 Ncm
Unsteril
PCR-fähig
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Schraubverschlüsse für Mikrozentrifugenröhrchen >
Mikroröhrchen mit Schraubverschluss und Verschlusskappen sind nicht zum Autoklavieren empfohlen.Sterile Optionen lieferbar.
Nicht zum Eintauchen und Lagern in der Flüssigphase von LN2vorgesehen.