Learn More
KARTELL Screw Cap Container
The Screw Cap Container has a wide mouth and comes with a screw cap lid, ideal for specimen collection.
162.00 CHF - 169.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Probenbehälter |
---|---|
Closure Included | Yes |
Graduated | No |
Material | Polypropylen |
Form | Zylindrisch |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
16287731
|
KARTELL
0555000 |
30 mL |
162.00 CHF
600 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
16410124
|
KARTELL
0556000 |
60 mL |
169.00 CHF
600 Stück |
Verfügbar ab: 10-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Specimen container.
- Polyethylene cap which guarantees the perfect leakproof with milled rim allowing a safe and easy opening /closing.
- Without label.
- Excellent high and low temperatures resistance and chemical agents.
- Latex Free.
Spezifikation
Probenbehälter | |
No | |
Zylindrisch | |
Certified Quality |
Yes | |
Polypropylen | |
Nicht steril |