Learn More
Fisherbrand™ Screen
Zubehör für die Verwendung mit Vakuum-Geltrocknern
364.00 CHF - 384.00 CHF
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) | GD-5040 Vakuum-Geltrocknersystem (FB7737) |
---|---|
Typ | Screen |
Beschreibung
Zwei vielseitige Vakuum-Geltrockner, die Gelgrößen bis 340 mm x 450 mm oder das Großformat 500 mm x 400 mm aufnehmen können.Die Einheiten sind äußerst robust konstruiert. Sockel aus Aluminiumguss mit einer hitzebeständigen Beschichtung zum Schutz und zur gleichmäßigen Wärmeverteilung. Das anwenderfreundliche Bedienfeld besteht aus Edelstahl für hohe Stabilität. Obwohl die Geräte fest gebaut sind, sind sie extrem leicht für einen einfachen Transport. Erfordert eine geeignete Vakuumpumpe/Quelle.
Trocknet 330 mm x 500 mm Sequenziergele in nur 30 Minuten
- Trocknet schnell mehrere kleine Gele
- Gleichmäßige Wärmeverteilung über eine 800 W-Heizmembran
- Präzise Temperaturregelung bis 90° zu C
- 5 h Zeitschaltuhr für Heizelement und Vakuumpumpe, in Schritten von 1 Min
- Durchsichtige Abdeckung zur Sicht auf den Trocknungsprozess
Spezifikation
GD-5040 Vakuum-Geltrocknersystem (FB7737) | |
Screen |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Screen