Learn More
OHAUS™ Scout™ STX Tragbare Präzisionswaagen
Aus schnellen Wiegevorgängen und hoher Auflösung entstehen wiederholbare und verlässliche Ergebnisse, die auf dem Feld der Labor- und Industriewägung neue Maßstäbe setzen. OHAUS Scout STX tragbare Präzisionswaagen bieten schnelle, effiziente Navigation in Verbindung mit einem informativen Touchscreen-Farbdisplay. Enthalten sind integrierte Anwendungsmodi, die auch komplizierteste Wiegeaufgaben einfach machen.
Marke: OHAUS™ 30253062
907.04 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24377" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Aufbau- ABS-Gehäuse, Edelstahlschale, während des Betriebs austauschbare Abdeckung
Display
- Vollfarben-Touchscreen mit WQVGA-Grafik-LCD (4.3 in. Diagonale), QWERTY-Tastatur und numerisches Tastenfeld zur schnellen Eingabe von GLP- und GMP-Daten und anderen Anwendungsdaten
- Großer, belastbarer Bildschirm für eine mühelose Bedienung durch seine Menüstruktur mit informativen Symbolen, führt den Anwender durch jeden Schritt der Wiegeanwendung
Designeigenschaften
- Kurze Stabilisierungszeit von nur einer Sekunde erhöht die Produktivität
- Vorderseitige Nivellierungsanzeige
- Integrierter, überlegener Schutz vor Überladung schützt die Waage in rauen und anspruchsvollen Umgebungen
- Anzeigen für unterbeladenen Zustand
- Anzeige bei niedrigem Batteriestand und automatisches Abschalten
- Stabilitätsanzeige
- Kalibrierung: durch den Anwender wählbarer, externer Bereich oder Linearitätskalibrierung/digital mit externem Gewicht
- Platzsparendes, dünnes Design für eine stapelbare Aufbewahrung
- Integrierter Sicherheitsschlitz schützt vor Diebstahl
- Integrierter Unterflurwägehaken für Wägeanwendungen unter der Waage
- Abnehmbare Wägeplattform aus Edelstahl
- USB-Speicherfunktion
- Menüsperrschalter, um die Waage in einer bestimmten Konfiguration zu sperren
- Integrierte Transport-/Aufbewahrungssperre
- Neun Anwendersprachen (Englisch, Spanisch, Deutsch, Italienisch Französisch, Polnisch, Ungarisch, Tschechisch und Türkisch) für ein einfacheres Wiegen
Betrieb
- AC-Adapter (im Lieferumfang enthalten), Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten)
Kommunikation
- Optional: RS232, USB-Host, USB-Gerät, Bluetooth oder Ethernet
Luftschutzschild
- Mit einem einfach zu entfernenden, oberen Abdeckungsteil
- Schützt die Probe vor äußeren Einflüssen, erhöht die Drehzahl und Wiederholbarkeit von Messungen
- Wiegen: Bestimmt das Gewicht des Objekts auf der Schale in der ausgewählten Messeinheit.
- Prozentwägen: Misst das Gewicht einer Probe, das als ein Prozentsatz eines vorher festgelegten Vergleichsgewichtes angezeigt wird.
- Teilezählung: Zählt die Anzahl der Objekte auf der Schale durch ein Einheitsgewicht.
- Kontrollwägen: Vergleicht das Gewicht der Probe mit Zielgrenzen.
- Wiegen von Tieren/dynamisches Wiegen: Wiegt eine instabile Probenladung und erfasst ein Durchschnittsgewicht über einen Zeitraum.
- Summierung: Misst das kumulative Gewicht mehrere Objekte, wobei das kumulative Gesamtgewicht die Kapazität der Waage übersteigen kann.
- Dichtebestimmung: Bestimmt die Dichte von Feststoffen oder Flüssigkeiten. Mit dem integrierten Unterflurwägehaken ist es möglich, Relative-Dichte-Tests an Objekten durchzuführen, die nicht einfach in die Wägeschale gelegt werden können.
- Display-Halt: Hält den letzten stabilen Gewichts- oder den ersten, höchsten, stabilen Gewichtswert auf dem Display fest.
- Mol-Wiegen: Misst das Gewicht einer Probe und rechnet es automatisch in Mol um.
Certifications
OIML F2 oder ASTM Klasse 4
Compliance
- Produktsicherheit: IEC/EN 61010-1; UL-Standard Nr. 61010-1
- Elektromagnetische Verträglichkeit: IEC/EN 61326-1 Klasse B
Spezifikation
OIML F2 oder ASTM Klasse 4 | |
620 g | |
mg, g, kg, ct, N, oz, ozt, dwt, lb, lb:oz, grn, hk | |
Ohne Windschutz | |
ABS-Kunststoff, Edelstahl | |
Rund | |
1 s | |
300 g, M1 | |
Wiegen, Teilezählen, Prozentwägen, Prüfen | |
120 mm | |
AC-Adapter (enthalten) oder 4 AA-Batterien (nicht enthalten) |
Optional RS-232, USB-Host, USB-Gerät, Bluetooth oder Ethernet | |
0,01 g | |
Allgemeines Wägen, Labor, industrielle Umgebung | |
0,02 g | |
STX622 | |
0,01 g | |
10 °C bis 40 °C | |
Tragbare Präzisionswaage | |
22,4 x 20,2 x 5,4 cm | |
1 kg |
Videos
-
Ohaus Scout STX series of portable electronic balances