Learn More
OHAUS™ Scout™ STX Tragbare Präzisionswaagen
Hohe Wiegegeschwindigkeit und hohe Auflösung ermöglichen wiederholbare und zuverlässige Ergebnisse. OHAUS Scout SKX Tragbare Präzisionswaagen eignen sich optimal für anspruchsvolle Unterrichtsverfahren.
Marke:  OHAUS™ 30253077
270.61 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24377" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15539631
  • 287.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
OIML F2 oder ASTM Klasse 4
620 g
g, kg, N, oz, lb, lb:oz
0,1 g
SKX621
0,1 g
10 °C bis 40 °C
Tragbare Präzisionswaage
22,4 x 20,2 x 5,4 cm
140 mm
AC-Adapter (enthalten) oder 4 AA-Batterien (nicht enthalten)
RS-232, USB-Host, USB-Gerät, Ethernet oder Bluetooth
0,1 g
Allgemeines Wägen, Klassenzimmer
ABS-Kunststoff, Edelstahl
Rechteckig
1 s
300 g, M1
Wiegen, Dichtebestimmung, Mol-Wiegen
170 mm
1 kg
Videos
  • Ohaus Scout SKX series of portable electronic balances
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Information
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
OHAUS™ Scout™ STX Tragbare Präzisionswaagen > Modell:SKX621; Kapazität:620g; Ablesbarkeit:0,1 g; ohne Windschutz