Learn More
Kimberly-Clark™ Scott™ PERFORMANCE Toilettenpapier
Löst sich in kaltem Wasser auf, sodass Abflüsse nicht verstopft werden. Die Scott™ PERFORMANCE Jumbo-Toilettenpapierrolle wird aus 100 % recyceltem FSC-zertifiziertem Papier hergestellt.
138.00 CHF - 140.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Toilettenpapier |
---|---|
Breite (angloamerikanisch) | 3.5 in. |
Breite (metrisch) | 9,5 cm |
Material | Papier |
Farbe | Weiß |
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12621426
|
Kimberly-Clark™
8512 |
200 m |
140.00 CHF
12 Rollen |
Verfügbar ab: 07-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12631386
|
Kimberly-Clark™
8501 |
400 m |
138.00 CHF
6 Rollen |
Verfügbar ab: 08-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Unterstützt die Kostenkontrolle und Abfallreduzierung
- 2-lagig, frische weiße Farbe, 100 % recycelt
- In verschiedenen Größen erhältlich
- Ideal für Waschräume in Büros und Hotels, wenn die Wirtschaftlichkeit im Vordergrund steht
- Zur Verwendung mit dem wandmontierten AQUARIUS™ Toilettenpapierspender
Spezifikation
Toilettenpapier | |
9,5 cm | |
Weiß | |
2-lagig |
3.5 in. | |
Papier | |
Jumbo-Rollen |