Learn More
Kimberly-Clark™ Scott™ PERFORMANCE Toilettenpapier
Löst sich in kaltem Wasser auf, sodass Abflüsse nicht verstopft werden. Die Scott™ PERFORMANCE Jumbo-Toilettenpapierrolle wird aus 100 % recyceltem FSC-zertifiziertem Papier hergestellt.
Marke: Kimberly-Clark™ 8512
55.33 CHF gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Unterstützt die Kostenkontrolle und Abfallreduzierung
- 2-lagig, frische weiße Farbe, 100 % recycelt
- In verschiedenen Größen erhältlich
- Ideal für Waschräume in Büros und Hotels, wenn die Wirtschaftlichkeit im Vordergrund steht
- Zur Verwendung mit dem wandmontierten AQUARIUS™ Toilettenpapierspender
Spezifikation
Toilettenpapier | |
200 m | |
9,5 cm | |
EU-Umweltzeichen | |
38 x 9.5 cm | |
High Traffic Washrooms | |
2-lagig |
656.2 ft. | |
3.5 in. | |
Papier | |
Weiß | |
Jumbo-Rollen | |
12 Rollen x 526 Blatt |