Learn More
Kimberly-Clark™ Scott™
Blaue, 2-lagige Liegenabdeckungen für hochwertigen Schutz. Kostengünstige und leichte, gut transportable Ärzterollen. Ideal zum Abdecken von Ärzteliegen im Gesundheitswesen. Robust, reißfest und strapazierfähig. 51 cm (B), kombinierbar mit Spender 7056.
304.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Liegenabdeckung |
---|---|
Farbe | Blau |
Material | Paper |
Sterilität | Unsteril |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Spender 7056 |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16377518
|
Kimberly-Clark™
7398 |
140 Abdeckungen/Rolle, 12 Rollen |
304.00 CHF
12 Rollen |
Verfügbar ab: 17-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Hochwertiger Schutz
- Ideal zum Schutz von Ärzteliegen und zur Aufrechterhaltung höchster Hygienestandards im Gesundheitswesen.
- Leichte, gut transportable Rollen
- Kombinierbar mit dem Scott™
Spezifikation
Liegenabdeckung | |
Paper | |
Spender 7056 | |
20.1 in. |
Blau | |
Unsteril | |
2-lagig | |
51 cm |