Learn More
Kimberly-Clark™ Scott™ EXTRA Couchbezüge
Economic & portable, lightweight roll. Ideal for protecting couches in the healthcare industry. Strong, tear-resistant & durable.
Marke: Kimberly-Clark™ 7398
122.33 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "22916" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 13.95900kg
Beschreibung
- Das Sortiment der Scott™ Liegenabdeckung wurde entwickelt, um Kunden einen hochwertigen Schutz für Liegen im Gesundheitswesen zur Verfügung zu stellen.
- Die Scott™ Liegenabdeckung (51 W) 7398 ist weich, saugfähig, reißfest und langlebig.
- Diese Liegenabdeckungen werden auf einer leichten, tragbaren Rolle geliefert und lassen sich leicht entfernen und auflegen.
- Einzelblattgröße 38 cm (L) x 51 cm (B).
- Kompatibel mit Kimberly-Clark Professional™ Rolled Handtuchspender (Produktcode 7056).
Spezifikation
Blau | |
2-lagig | |
51 cm |
Spender 7056 | |
140 Abdeckungen/Rolle, 12 Rollen |