Learn More
Kimberly-Clark Professional™ Scott™ Essential™ Examination Couch Paper
Economic and portable, lightweight roll. Scott™ Essential™ Examination Couch Paper ideal for protecting couches in the healthcare industry.
Marke:  Kimberly-Clark Professional™ 7160
58.51 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12600543
  • 186.00 CHF / 1 Rollen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 11-07-2025
Beschreibung
  • Ideal zum Schutz von Ärzteliegen und zur Aufrechterhaltung höchster Hygienestandards im Gesundheitswesen
  • Leichte, gut transportable Rollen
  • Die Liegenabdeckungen sind weich, saugfähig, reißfest und haltbar
  • Praktisch und kostengünstig
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Papierwischtücher
Verpackte Rolle
Single-use
14.976 Zoll
15.4 in.
Weiß
38.4 x 41.4 cm
Wrapped Roll
38.4 cm
39 cm
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Kimberly-Clark Professional™ Scott™ Essential™ Examination Couch Paper > Hostess Liegenabdeckungen