Learn More
Kimberly-Clark™ Scott™
GREENER_CHOICE
Scott™
Marke:  Kimberly-Clark™ 6623
58.34 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 17122242
  • 136.00 CHF / 6 Rollen
Spotlight
Aktionscode 24156 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Die weichen, hautfreundlichen Scott™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Papierhandtücher
165 m
19,8 cm
Weiß
Slimroll
Spender für die saugfähigen Aquarius™ Slimroll™ Handtücher, weiß oder schwarz
Mit dem EU Umweltzeichen (EU Ecolabel) zertifiziert, für Lebensmittelkontakt zertifiziert
1.47 ft.
15.5 in.
Papier
165 m x 19,8 cm
Für häufiges Händetrocknen in beengten und hygienisch anspruchsvollen Umgebungen
6 Packg. x 165 m = 3.960 Blatt (insgesamt 990 m)
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
  • Mehrere Hersteller
    Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.
    Aktionscode: 24156
    Gültig bis zum2025-06-30
    Tage
    25
    Stunden
    20
    Minuten
    55
    Sekunden
    6
    Top-Angebot
    *Rabatt gilt für Bestellungen, die bei Fisher Scientific zwischen dem 01.05.2025 und dem 30.06.2025 eingehen und bei denen der Promotion-Code sowie die entsprechende(n) Artikelnummer(n) aus der Promotion angegeben sind. Der Rabatt wird auf den Listenpreis gewährt, der zum Zeitpunkt des Empfangs der Bestellung gültig ist. Promotions können nicht mit anderen Rabatten oder Verkaufsaktionen kombiniert werden. Das Angebot gilt nicht, falls es durch Gesetze und Verordnungen auf Bundes-, Landes-, Regions- oder lokaler Ebene oder behördliche / institutionelle Vorschriften verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist. Es kann sein, dass weitere Einschränkungen gelten.
    Geschäftsbedingungen Siehe Details der Promotion
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Kimberly-Clark™ Scott™ > Farbe: Weiß