Learn More
3M™ PP Verpackungsklebeband 3739
Das 3M™ Premium-Verpackungsklebeband 3739 ist ein leistungsstarkes Verpackungsklebeband, das sich geräuscharm abwickeln lässt.
21.85 CHF - 131.00 CHF
Spezifikation
Klebstofftyp | Schmelzklebstoff |
---|---|
Format | Klebeband |
Produkttyp | Klebeband |
Dimensions (LxW) | 66 m x 50 mm |
Länge (angloamerikanisch) | 72,18 yd. |
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
17811700
|
3M™
7000095400 |
Braun | N/A | |||||||
17821700
|
3M™
7000095403 |
Durchsichtig |
21.85 CHF
6 Stück |
Verfügbar ab: 17-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Hohe Scherfestigkeit und Anfangshaftung auf Kraft- sowie Testlinerkartonagen|| Zuverlässiges Verpackungsklebeband für mittelschwere bis schwere Verpackungen
- Hohe Anfangshaftung und Scherfestigkeit auf Faserplatten|| Sehr gut zum Verpacken von Tiefkühlprodukten
- Zum einbändigen Verschließen von Kartons aus Faserplatte
- Das Produkt eignet sich für alle Temperaturen, die beim Versand und bei der Lagerung von verpackten Produkten üblicherweise auftreten
- Das Klebeband reißt auch bei grober Behandlung nicht ein und dämpft Stöße
Spezifikation
Schmelzklebstoff | |
Klebeband | |
72,18 yd. |
Klebeband | |
66 m x 50 mm | |
2 in. |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
3M™ PP Verpackungsklebeband 3739