Learn More
Scientific Industries Scotch™ Rolle mit doppelseitigem Klebeband
Dieses Scotch™ doppelseitige Klebeband ist eine Alternative zur Befestigung von Gefäßen mit herkömmlichen Klammern oder Rollleisten.Entwickelt für die Verwendung mit Orbital-Genie Schüttlern.
Marke: Scientific Industries SI-1616
Beschreibung
- Alternative Option zur Sicherung von Gefäßen auf der Plattform des Orbital-Genie Schüttlers
- Ideal für Behälter wie Flaschen und Schalen, die nicht mit herkömmlichen Klammern oder Rollleisten gehalten werden können
- Schneiden Sie nach Bedarf Streifen vom Klebeband ab und befestigen Sie sie an der Plattform
Spezifikation
Doppelseitig klebendes Klebeband | |
Befestigen der Gefäße an der Schüttlerplattform | |
Scotch™ 3M | |
1,5 m x 25,5 mm (60 x 1 in.) | |
1 lb. |
Rolle | |
Orbital-Genie-Schüttler | |
Klar | |
1 Rolle | |
0,5 kg |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Scientific Industries Scotch™ Rolle mit doppelseitigem Klebeband > Doppelseitiges Klebeband; zur Verwendung mit (Geräte):Orbital-Genie Schüttler
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur