Learn More
3M™ Scotch™ Konturklebeband 471
Das 3M™ Scotch™ Konturklebeband 471 ist ein dünnes, hochflexibles, besonders dehnbares und manipulierbares Klebeband aus weichem PVC.
Marke:  3M™ 7000028852
60.34 CHF gültig bis 2025-08-24
Benutzen Sie den Promotions-Code "24132" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 15789299
  • 64.90 CHF / 1 Stück
Les indispensables du laboratoire au quotidien
Aktionscode 24132 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 25-07-2025
Beschreibung
  • Sehr einfaches Abkleben auch in engen Kurven
  • Einfaches Abkleben auch auf unebenen Oberflächen
  • Gute Anwendung mit wasserbasierten und lösungsmittelbasierten Farbsystemen
  • Scharfe Farbkanten
  • Gute Haftung auch auf lackierten Oberflächen, Glas und Gummi
  • Hohe Flexibilität und Elastizität
  • Gute Anpassungsfähigkeit
  • Beständig gegenüber vielen Lösungsmitteln
  • Gute Abriebfestigkeit
  • Mehrfarbige Lackierung oder Designlackierung im Kfz-Reparaturbereich
  • Speziell für das Abkleben von Kunststoffteilen
  • Sehr feine und saubere Lackierung
  • Wasserdampfdiffusion 54.3 g/m² x 24 Stunden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Gummi-Kolophonium-Kleber
Weiches PVC
12 mm
Gelb
33 m
50.8 mm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
3M™ Scotch™ Konturklebeband 471 > Farbe: Gelb