Learn More
Ansell™ Scorpio™ Grüne Immersionshandschuhe der Serie 8-354 aus Neopren
Die Neopren-Tauchbeschichtung auf Interlock-Strickfutter gewährleistet besseren Halt auf nassen und rutschigen Materialien.
Marke: Ansell™ 8354080
153.33 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Flexibel
- Texturierte Oberfläche
- 100 % flüssigkeitsdicht
- Weiche dehnbare Strickeinlage ohne Nähte im Arbeitsbereich
- Hoher Tragekomfort, gepolsterte Handflächen, schweißabsorbierend und Schutz vor Scheuerstellen
- Gute Nasshaftung. Sichere Handhabung für eine höhere Produktivität
- Bessere Handhabung, weniger Belastung für die Hand und leichteres An und Ausziehen
- Neoprenbeschichtung
- Umfassenden Schutz vor Chemikalien
- Zertifiziert FDA21 CFR 177-2600
Anwendungen:
- Zum Reinigen von Öfen, Destillationspumpen, -ventilen und -schläuchen, BTX-Verfahren
- Anlagenreparatur und -wartung
- Befüllen, Mischen und Portionieren von Rohstoffen
- Be- und Entladen von Verarbeitungsanlagen
- Öffnen und Entleeren von Pumpenventilen oder -schläuchen
- Öffnen von Öfen, Entleeren von Pumpenventilen oder -schläuchen, BTX-Verfahren
- Transfer von Flüssigkeiten und Feststoffen
- Überwachung laufender Verfahren
- Lagerung von Rohstoffen
- Transport von Flüssigkeiten und Feststoffen zwischen Behältern oder Tanks und Verarbeitungsanlagen
Spezifikation
Neopren | |
Neopren | |
Ja | |
8 | |
Stulpe | |
Handfläche vollständig beschichtet | |
Chemikalien |
ANSI, EN 388: 3121, EN 374 | |
Neopren | |
Immersionshandschuhe | |
8-354 | |
Interlock-Strickbaumwolle | |
72 Paar | |
8-354 |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Ausrüstung für die Sicherheit
Sparen Sie bis zu 94% bei Handschuhen, Bekleidung und mehrAktionscode: 24131Gültig bis zum: 2025-07-08