Learn More
Scopolamine hydrobromide, Tocris Bioscience™
Click to view available options
Menge:
1 g
Beschreibung
Non-selective muscarinic antagonist. Widely used clinically to treat motion sickness.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Scopolamine hydrobromide |
CAS | 114-49-8 |
Summenformel | C17H22BrNO4 |
Menge | 1 g |
Synonym | scopolamine hydrobromide, unii-1bt935hyhi, 1bt935hyhi, 1alpha,2beta,4beta,5alpha,7beta-1-9-methyl-3-oxa-9-azatricyclo 3.3.1.02,4 non-7-yl hydroxymethyl phenylacetate hydrochloride, 1r,2r,4s,5s,7s-9-methyl-3-oxa-9-azatricyclo 3.3.1.0 2 ,? nonan-7-yl 3-hydroxy-2-phenylpropanoate hydrobromide, 1r,2r,4s,5s,7s-9-methyl-3-oxa-9-azatricyclo 3.3.1.0 2,4 nonan-7-yl 3-hydroxy-2-phenylpropanoate hydrobromide, s-1r,2r,4s,5s,7s-9-methyl-3-oxa-9-azatricyclo 3.3.1.02,4 nonan-7-yl 3-hydroxy-2-phenylpropanoate hydrobromide |
InChI-Schlüssel | WTGQALLALWYDJH-BKODDQECSA-N |
SMILES | CN1C2CC(CC1C3C2O3)OC(=O)C(CO)C4=CC=CC=C4.Br |
Molekulargewicht (g/mol) | 384.27 |
PubChem CID | 51051761 |
Formelmasse | 384.27 |
Mehr anzeigen |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-4 of
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Scopolamine hydrobromide, Tocris Bioscience™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur