Learn More
Kartell™ Szintillationsfläschchen
Dicke Wände minimieren Verluste von Lösungen. Kartell™ Szintillationsfläschchen sind mit allen Flüssigkeits-Szintillationszählern kompatibel.
161.00 CHF - 182.00 CHF
Spezifikation
Farbe Durchscheinend
Material Polyethylen
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlusstyp Schraubverschluss
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Volumen (metrisch) Außendurchmesser (metrisch) Höhe (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Volumen (metrisch) Außendurchmesser (metrisch) Höhe (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
10172611
Unterlagen ansehen
Kartell™
0093400
4 ml 13,71 mm 52,5 mm
161.00 CHF
2000 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 31-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10162611
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Kartell™
0093300
20 ml 26,5 mm 57,5 mm
182.00 CHF
1000 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Bruchfest
  • In Makro- und in Minigrößen lieferbar
  • Schraubverschlüsse im Lieferumfang
  • CE-Kennzeichnung, IVD-zugelassen 
Spezifikation
Spezifikation
Durchscheinend
Polyethylen
Polypropylen
Schraubverschluss
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Kartell™ Szintillationsfläschchen