Learn More
Scienceware BIOHAZARD BEUTEL 30X61CM
These HDPE Biohazard Bags feature a Sterilization Patch, an indicator patch that darkens when sterile.
Marke: Scienceware 06497-30
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Precautionary procedures printed in four languages.
- Meet/exceed ASTM D 1709-85.
- Autoclavable at 250°F (121°C).
- These high-molecular weight bags feature an indicator patch that darkens when sterile.
- Precautionary procedures are printed in English, French, German, and Spanish.
- Bags are 1.25 mil thick.
- Optional bag stands are made of aluminum tubing with baked on epoxy coating.
- The stands fold flat for convenient storage and include a polystyrene safety drip tray that securely supports the bag in the stand.
- Order stands and plastic ties separately.
Spezifikation
Autoklavierbar | |
3,7 l | |
Lagerung | |
HDPE | |
100/Cs. | |
0.01 in. | |
24 in. | |
12 in. | |
Beutel für biologische Gefahrstoffe |
1 gal. | |
Durchsichtig | |
Auffangschale aus Polystyrol, die den Beutel sicher im Ständer abstützt | |
0,310 mm | |
121 °C | |
610 x 305mm | |
610 mm | |
305 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Scienceware BIOHAZARD BEUTEL 30X61CM > Material:HDPE
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur