Learn More
SI Analytics™ ScienceLine Ionenselektive Elektrode
SI Analytics ScienceLine Ionenselektive Elektroden bieten den Vorteil einer deutlich niedrigeren Temperaturempfindlichkeit und eines metallionenfreien Referenzsystems.
1255.86 CHF - 1585.94 CHF
Produktcode | Marke | Messbereich | Internes Bezugssystem | pH-Bereich | Temperaturbereich (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Messbereich | Internes Bezugssystem | pH-Bereich | Temperaturbereich (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
10516063
|
SI Analytics™
285130410 |
0,006 bis 127.000 mg/l | Iod | 0 bis 14 | 0 °C bis 80 °C | N/A | |||
10129532
|
SI Analytics™
285130350 |
2 bis 35.000 mg/l | Chlorid | 2 bis 12 | 0 °C bis 80 °C | N/A | |||
10405063
|
SI Analytics™
285130420 |
0,4 bis 79.000 mg/l | Bromid | 1 bis 12 | 0 °C bis 80 °C | N/A | |||
10405253
|
SI Analytics™
285130430 |
0,0006 bis 6.400 mg/l | Kupfer | 2 bis 6 | 0 °C bis 80 °C | N/A | |||
10765493
|
SI Analytics™
285130370 |
0,04 bis 39.000 mg/l | Kalium | 2 bis 12 | 0 °C bis 40 °C | N/A | |||
10211503
|
SI Analytics™
285130400 |
0,003 bis 32.000 mg/l | Sulfid | 2 bis 12 | 0 °C bis 80 °C | N/A | |||
Beschreibung
- ScienceLine Sensoren für Ammoniak, Natrium, Sauerstoff, ionenselektive Anzeigelektroden
- Auch zur Messung von pH-Wert und Temperatur
Spezifikation
Gezielt | |
Elektrode |