Learn More
SI Analytics™ ScienceLine Ionenselektive Elektrode
SI Analytics ScienceLine Ionenselektive Elektroden bieten den Vorteil einer deutlich niedrigeren Temperaturempfindlichkeit und eines metallionenfreien Referenzsystems.
Marke: SI Analytics™ 285130400
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- ScienceLine Sensoren für Ammoniak, Natrium, Sauerstoff, ionenselektive Anzeigelektroden
- Auch zur Messung von pH-Wert und Temperatur
Spezifikation
Sulfid | |
Ag-S 60 | |
0 °C bis 80 °C | |
0,003 bis 32.000 mg/l |
2 bis 12 | |
Gezielt | |
Elektrode |