Learn More
SI Analytics™ Ag/AgCl-Referenzelektrode aus Glas
Besonders nützlich für die Trennung von Kombinationselektroden in separate Mess- und Referenzelektroden. SI Analytics™ ScienceLine Einzel-Referenzelektroden aus Glas sind für spezielle Anwendungen vorgesehen und machen komplexe Anwendungen noch zuverlässiger.
151.00 CHF - 316.00 CHF
Spezifikation
Beschreibung Keramikmembran
Material Glas
pH-Bereich 0 bis 14
Typ Referenzelektrode
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Referenzelektrolyt Durchmesser (metrisch) Körper Länge (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Referenzelektrolyt Durchmesser (metrisch) Körper Länge (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
10213462
Unterlagen ansehen
SI Analytics™
1070048
Kalomel 10 mm 103 mm Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
10725013
Unterlagen ansehen
SI Analytics™
1070074
Hg/Hg2SO4 10 mm 103 mm Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
10542113
Unterlagen ansehen
SI Analytics™
1070029
Kalomel 12 mm 120 mm Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
10315572
Unterlagen ansehen
SI Analytics™
1070044
Ag/AgCl 12 mm 120 mm
151.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 29-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Die Kombination aus reinen Messelektroden für beispielsweise ionenselektive Messungen oder Sonderkonstruktionen mit einer Referenzelektrode
  • Redox-Titrationen mit konstantem pH-Wert mit Glaselektroden als Referenz- und Redox-Einzelsensoren als Messelektrode
  • Einsatz von Doppelelektrolytelektroden zur optimalen Anpassung des Referenzelektrolyts an das Messmedium.
Spezifikation
Spezifikation
Keramikmembran
Glas
0 bis 14
Referenzelektrode