Learn More
Lenz Laborglasintrumente™ Schlenk-Röhrchen mit NS-Absperrhahn
Stickstoffröhrchen (Schlenk-Röhrchen) mit konischer Schliffverbindung und NS-Absperrhahn
74.00 CHF - 106.00 CHF
Spezifikation
Material Duran Glas
Menge 1
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
10365981
Unterlagen ansehen
Lenz Laborglasintrumente™
03370213
10 ml
103.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 25-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10060191
Unterlagen ansehen
Lenz Laborglasintrumente™
03370228
50 mL
106.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 29-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10603442
Unterlagen ansehen
Lenz Laborglasintrumente™
03370137
100 mL
74.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 10-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Mit konischer Schliffverbindung und NS-Absperrhahn
  • Material: DURAN™
Spezifikation
Spezifikation
Duran Glas
1
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Lenz Laborglasintrumente™ Schlenk-Röhrchen mit NS-Absperrhahn