Learn More
SCH 39166 hydrobromide, Tocris Bioscience™ Artikelnummer.: 18004112
Verfügbar ab: 02-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
SCH 39166 hydrobromide, Tocris Bioscience™
Artikelnummer. 18004112
50 mg
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Artikelnummer. 18004112
Marke: Tocris Bioscience 2299/50
Verfügbar ab: 02-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
High affinity D1-like antagonist
High affinity dopamine D1/D5 receptor antagonist; displays Ki values of 1.2, 2, 980, 5520, 80 and 731 nM for binding to D1, D5, D2, D4, 5-HT and α2a receptors, respectively.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1227675-51-5
Summenformel C19H21BrClNO
Molekulargewicht (g/mol) 394.737
InChI-Schlüssel GAUWIDFICGEZKR-UHFFFAOYSA-N
Synonym (6aS-trans)-11-Chloro-6,6a,7,8,9,13b-hexahydro-7-methyl-5H-benzo[d]naphth[2,1-b]azepin-12-ol hydrobromide
PubChem CID 73324728
IUPAC-Name 11-chloro-7-methyl-5,6,6a,8,9,13b-hexahydronaphtho[1,2-a][3]benzazepin-12-ol;hydrobromide
SMILES CN1CCC2=CC(=C(C=C2C3C1CCC4=CC=CC=C34)O)Cl.Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material SCH 39166 hydrobromide
Menge 50 mg
Formelmasse 394.73
Reinheit (%) >99%
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
SCH 39166 hydrobromide, Tocris Bioscience™ >