Learn More
SCH 23390 hydrochloride, Tocris Bioscience™ Artikelnummer.: 30001148
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
SCH 23390 hydrochloride, Tocris Bioscience™
Artikelnummer. 30001148
10 mg, 10 Milligramm
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
Artikelnummer. 30001148
Marke: Tocris Bioscience 0925/10
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Standard selective D1-like antagonist; also 5-HT2C agonist and Kir3 channel blocker
Potent dopamine receptor antagonist (Ki values are 0.2 nM and 0.3 nM at D1 and D5 receptor sub-types, respectively). Also an agonist at 5-HT2C receptors in vitro (Ki values are 6.3 - 9.3 nM). Blocks quinpirole-induced Kir3 (GIRK) currents (EC50 = 268 nM) independently of receptors.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 125941-87-9
Summenformel C17H19Cl2NO
Molekulargewicht (g/mol) 324.245
InChI-Schlüssel OYCAEWMSOPMASE-XFULWGLBSA-N
Synonym r +-sch-23390 hydrochloride, sch 23390 hydrochloride, sch-23390 hydrochloride, unii-4s8t3e2f4z, r-+-sch 23390 hydrochloride, 5r-8-chloro-2,3,4,5-tetrahydro-3-methyl-5-phenyl-1h-3-benzazepin-7-ol hydrochloride, r +-7-chloro-8-hydroxy-3-methyl-1-phenyl-2,3,4,5-tetrahydro-1h-3-benzazepine hydrochloride, r-+-7-chloro-8-hydroxy-3-methyl-1-phenyl-2,3,4,5-tetrahydro-1h-3-benzazepine hydrochloride, sch23390 hydrochloride
PubChem CID 11957535
IUPAC-Name (5R)-8-chloro-3-methyl-5-phenyl-1,2,4,5-tetrahydro-3-benzazepin-7-ol;hydrochloride
SMILES CN1CCC2=CC(=C(C=C2C(C1)C3=CC=CC=C3)O)Cl.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material SCH 23390 hydrochloride
Menge 10 mg
Formelmasse 324.24
Reinheit (%) >98%
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
SCH 23390 hydrochloride, Tocris Bioscience™ >