Learn More
Merck Scepter™ 3.0 Handheld Automated Cell Counter Kit
The Scepter™ 3.0 Cell Counter delivers rapid cell counts storing up to 999 counts which can be transferred to Excel.
6375.00 CHF - 6860.00 CHF
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zellzählung |
---|---|
Enthält | Zepter 3.0 Zellzähler, Testbead Vial, Scepter 3.0 Ladestation und Packung mit Scepter 3.0 Sensoren |
Produktcode | Marke | Zellgröße | Produkttyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Zellgröße | Produkttyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
17141731
|
Merck
|
5 bis 15 μm | 40 μm Scepter 3.0-Zellzähler- und Sensorenkit |
6375.00 CHF
1 Set |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
17181731
|
Merck
PHCC360KIT |
8 bis 25 μm | 60 μm Scepter 3.0-Zellzähler- und Sensorenkit |
6860.00 CHF
1 Set |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
Beschreibung
- For research use only
- Replaces Scepter™ 2.0 and not compatible with 2.0 sensors
- Provides fast, convenient method for counting cells and particles
- Compatible with both the 40 and 60 μM sensors.
- Employs the Coulter Principle in a miniaturized, handheld, format, taking less than 30 seconds
- Prepare a dilution of the cell culture of interest and use the Scepter™ cell counter to aspirate a sample of this dilution
- Displays:
- Cell concentration
- Average cell size
- Average cell volume
- Histogram of size or volume distribution
Spezifikation
Zellzählung | |
Zepter 3.0 Zellzähler, Testbead Vial, Scepter 3.0 Ladestation und Packung mit Scepter 3.0 Sensoren |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Merck Scepter™ 3.0 Handheld Automated Cell Counter Kit