Learn More
Merck Scepter™ 3.0 Cell Counter 60 μm Sensors
The Scepter™ 3.0 sensor is engineered with a micro-fabricated, cell-sensing zone enabling discrimination by cell size and volume- down to sub-micron and sub-pL resolution. Coupled with precision liquid handling channels and electronics, the Scepter™ sensor accurately provides cell population statistics.
260.00 CHF - 2380.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Scepter™ 3.0-Zellzähler-Sensoren, 60 μm |
---|---|
Zellgröße | 8 bis 25 μm |
Betriebszyklen | 10.000 bis 500.000 Partikel/ml |
Partikelgröße | 6 bis 36 μm |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zellzählung |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
17151731
|
Merck
PHCC360050 |
50/Packung |
260.00 CHF
50 Stück |
Verfügbar ab: 13-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
17161731
|
Merck
PHCC360250 |
250/Packung |
1260.00 CHF
250 Stück |
Verfügbar ab: 22-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
17171731
|
Merck
PHCC360500 |
500/Packung |
2380.00 CHF
500 Stück |
Verfügbar ab: 13-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- For research use only
- Provides fast, convenient method for counting cells and particles
- Compatible with both the 40 and 60 μM sensors
- Employs the Coutler Principle in a miniaturized, handheld, format enabling rapid cell counting, taking less than 30 seconds
- Prepare a dilution of the cell culture of interest and use cell counter to aspirate a sample of this dilution into the sensor
- Displays:
- Cell concentration
- Average cell size
- Average cell volume
- Histogram of size or volume distribution
Spezifikation
Scepter™ 3.0-Zellzähler-Sensoren, 60 μm | |
10.000 bis 500.000 Partikel/ml | |
Zellzählung |
8 bis 25 μm | |
6 bis 36 μm |