Learn More
Dostmann Electronic™ Infrarotthermometer SCANTEMP ST490, Messbereich -60 bis +1000°C
Marke: Dostmann Electronic™ 5020-0490
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
IR-Temperaturmessgerät mit Dual-Laser und Eingang für Thermoelemente Typ K.Dual-Laser zeigt den Messfleck an
Displayauflösung 0,1°C (ab 200°C 1°C)
Messbereich -60 bis +1000°C für IR und -64°C bis +1370°C für Typ K
Genauigkeit IR ±2°C oder 2% / Typ K ±1°C oder 1%
50:1-Optik
Grosses Display zur gleichzeitigen Darstellung von Messwert sowie Max/Min- oder Grenzwerten
HOLD-,MAX-,MIN-,DIF-,AVG-, und LOCK Funktion
Akustische und optische Grenzwertalarme (HI-LOW)
Masse 215/145/45mm
Gewicht 380 g
Typ: SCANTEMP 490
Spezifikation
SCANTEMP ST490 | |
Infrarot-Thermometer | |
− 60 °C | |
±2% |
1000 °C | |
1000 °C | |
-60°bis +1000 °C |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Dostmann Electronic™ Infrarotthermometer SCANTEMP ST490, Messbereich -60 bis +1000°C > Temperaturbereich:–60 bis 1000 °C
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur