Learn More
Scandiumbarren, 99.9 % (Metallbasis ohne Ta), Ta nominal 8–12 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 7440-20-2 | Sc | 44.96 g/mol
275.00 CHF - 1170.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 7440-20-2 |
---|---|
Summenformel | Sc |
Molekulargewicht (g/mol) | 44.96 |
MDL-Nummer | MFCD00016323 |
InChI-Schlüssel | SIXSYDAISGFNSX-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | unii-yuj4u1ew7r, yuj4u1ew7r, escandio, skandium, atom, powder, ingot, nitrate solution, standard for aas, scandium, lump, vacuum remelted |
PubChem CID | 23952 |
ChEBI | CHEBI:33330 |
IUPAC-Name | Scandium |
SMILES | [Sc] |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11339387
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
040229.03 |
1 g |
275.00 CHF
1 Gramm |
Verfügbar ab: 23-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11349387
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
040229.06 |
5 g |
1170.00 CHF
5 Gramm |
Verfügbar ab: 11-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
- Unter Argonatmosphäre verpackt.
Chemische Identifikatoren
7440-20-2 | |
44.96 | |
SIXSYDAISGFNSX-UHFFFAOYSA-N | |
23952 | |
Scandium |
Sc | |
MFCD00016323 | |
unii-yuj4u1ew7r, yuj4u1ew7r, escandio, skandium, atom, powder, ingot, nitrate solution, standard for aas, scandium, lump, vacuum remelted | |
CHEBI:33330 | |
[Sc] |
Spezifikation
Scandium ingot | |
7440-20-2 | |
Sc | |
unii-yuj4u1ew7r, yuj4u1ew7r, escandio, skandium, atom, powder, ingot, nitrate solution, standard for aas, scandium, lump, vacuum remelted | |
[Sc] | |
44.96 | |
CHEBI:33330 | |
Geruchsneutral |
Grau | |
(Metallbasis ohne Ta), Ta nominal 8 bis 12 % | |
MFCD00016323 | |
SIXSYDAISGFNSX-UHFFFAOYSA-N | |
Scandium | |
23952 | |
99.9% | |
Ignot |
Sicherheit und Handhabung
P210-P240-P241-P280-P370+P378q
Gehäuse H228
missing translation for 'dotInformation' : Gefahrenklasse:4,1; Verpackungsgruppe:III
missing translation for 'einecsNumber' : 231-129-2
missing translation for 'tsca' : Ja
missing translation for 'storageNote' :
- Unter Argonatmosphäre verpackt.
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen