Learn More
Scandium(III)-trifluormethansulfonat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 144026-79-9 | C3F9O9S3Sc | 492.146 g/mol
36.25 CHF - 338.65 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 144026-79-9
Summenformel C3F9O9S3Sc
Molekulargewicht (g/mol) 492.146
MDL-Nummer MFCD00798539
InChI-Schlüssel HZXJVDYQRYYYOR-UHFFFAOYSA-K
Synonym scandium iii trifluoromethanesulfonate, scandium trifluoromethanesulfonate, scandium iii triflate, scandium triflate, sc otf 3, scandium 3+ ; trifluoromethanesulfonate, trifluoromethanesulfonic acid scandium iii salt, scandium iii trifluoromethanesulphonate, scandium tris trifluoromethanesulfonate, scandiumtriflate
PubChem CID 2734571
IUPAC-Name Scandium(3+); Trifluormethansulfonat
SMILES C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].[Sc+3]
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11400291
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
040566.MD
250 mg
36.25 CHF
250 Milligramm
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11318548
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
040566.03
1 g
99.40 CHF
1 Gramm
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11328548
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
040566.06
5 g
338.65 CHF
5 Gramm
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Scandium(III) trifluoromethanesulfonate is widely used as a catalyst in hydrothiolation, selective two-electron reduction of oxygen by ferrocene derivatives and vinylogous Fridel-crafts alkylation of indoles and pyrrole in water. It is involved in the Mukaiyama aldol addition and stereochemically catalyzes the radical polymerization of acrylates. It acts as a Lewis acid catalyst and used in the synthesis of bullvalone via a stabilized sulfur ylide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Name des Produkts
Scandium(III)-trifluormethansulfonat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals