Learn More
Scandium(III)-Sulfathydrat, REacton™, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Sc2(SO4)3·XH2O
173.00 CHF - 674.00 CHF
Chemische Identifikatoren
Summenformel Sc2(SO4)3·XH2O
MDL-Nummer MFCD00149854
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11350118
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
042877.03
1 g
173.00 CHF
1 Gramm
Verfügbar ab: 11-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11340118
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
042877.06
5 g
674.00 CHF
5 Gramm
Verfügbar ab: 22-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
It is employed as a intermediate for pharmaceutical.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
Sc2(SO4)3·XH2O
MFCD00149854
Spezifikation
Scandium (III) sulfate hydrate
Kristallin
Sc2(SO4)3·XH2O
Freely soluble in water
99.9%
Hygroskopisch
Weiß
(REO)
MFCD00149854
378.10 (Anhydrous)
Reacton™
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen; unter Stickstoff lagern
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Name des Produkts
Scandium(III)-Sulfathydrat, REacton™, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals