Learn More
Scandium(III)-perchlorat, 50 % w/w, wässrige Lösung, Reagenzien-Gütegrad, Thermo Scientific™
115.00 CHF - 436.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 14066-05-8
Summenformel Cl3O12Sc
Molekulargewicht (g/mol) 343.294
MDL-Nummer MFCD00243289
InChI-Schlüssel UBVKRMCXDCYZQK-UHFFFAOYSA-K
Synonym scandium perchlorate, scandium 3+ perchlorate, acmc-20ajr3, scandium 3+ ion triperchlorate, trihyperchloric acid scandium salt, scandium iii perchlorate solution, scandium 3+ triperchlorate
PubChem CID 11013318
IUPAC-Name Scandium(3+); Triperchlorat
SMILES [O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[Sc+3]
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11430311
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
040579.NA
2 g
115.00 CHF
2 Gramm
Verfügbar ab: 25-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11440311
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
040579.NC
10 g Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
Beschreibung
Beschreibung
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
H272-H315-H319-H335
Kann Brand verstärken;
Oxidationsmittel.
Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenreizung.
Kann die Atemwege reizen.
P210-P220-P221-P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P370+P378q-P501c
Gehäuse H271-H315-H319-H335
missing translation for 'dotInformation' : Transportgefahrenklasse:5.1; Verpackungsgruppe:II; Bezeichnung des Gutes:PERCHLORAT, ANORGANISCH, WÄSSRIGE LÖSUNG, NICHT NÄHER SPEZIFIZIERT
missing translation for 'einecsNumber' : 237-914-6
missing translation for 'tsca' : Nein
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Scandium(III)-perchlorat, 50 % w/w, wässrige Lösung, Reagenzien-Gütegrad, Thermo Scientific™