Learn More
Scandium(III)-oxid, 99.998 % (Metallbasis), REM 50 ppm, Thermo Scientific Chemicals, REacton™
Beschreibung
A high melting white solid used in high-temperature systems (for its resistance to heat and thermal shock), electronic ceramics, and glass composition. Suitable for vacuum deposition applications. Also used to make scandium fluoride.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Scandium(III) oxide |
Schmelzpunkt | 2485°C |
Namenshinweis | REM 50ppm max. |
Farbe | Weiß |
Physikalische Form | Pulver |
Menge | 5 g |
Prozentgehaltsbereich | 99.998% (metals basis) |
Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. |
Formelmasse | 137.91 |
Geruch | Geruchsneutral |
Mehr anzeigen |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
L21Y073 | Analysenzertifikat | 13/01/2025 | 010916.03,010916.06 |
Z03H034 | Analysenzertifikat | 12/04/2022 | 010916.03,010916.06 |
L27S027 | Analysenzertifikat | 07/12/2021 | 010916.03,010916.06 |
N29C045 | Analysenzertifikat | 07/12/2021 | 010916.03,010916.06 |
B16Y029 | Analysenzertifikat | 07/12/2021 | 010916.03,010916.06 |