Learn More
Scandium(III)-oxid, 99.99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals, REacton™
Beschreibung
Scandium oxide is resistant to heat and thermal shock, hence finds use in high-temperature systems. Further, it is used in electronic ceramics and glass composition. It is used as a starting material for the preparation of other scandium compounds. In addition to this, it has vacuum deposition applications.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Scandium(III) oxide |
Schmelzpunkt | 2485°C |
Physikalische Form | Pulver |
Menge | 25 g |
Prozentgehaltsbereich | 99.99% |
Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. |
Formelmasse | 137.91 |
Geruch | Geruchsneutral |
Brechungsindex | 1.964 |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Artikelnummer |
---|---|---|---|
Q24L058 | Analysenzertifikat | 17/05/2025 | 011217.06,011217.03,011217.14 |
Q24L057 | Analysenzertifikat | 17/05/2025 | 011217.06,011217.03,011217.14 |
U06K014 | Analysenzertifikat | 30/09/2024 | 011217.06,011217.03,011217.14 |
10251208 | Analysenzertifikat | 30/08/2024 | 011217.06,011217.03,011217.14 |
10251207 | Analysenzertifikat | 30/08/2024 | 011217.06,011217.03,011217.14 |