Learn More
Scandium(III)-Carbonathydrat, REacton™, 99.99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Scandium(III) carbonate hydrate |
Schmelzpunkt | >500°C (decomposition) |
Physikalische Form | Kristallin |
Menge | 1 g |
Hinweise zum Prozentgehalt | (REO) |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water. |
Formelmasse | 269.94 (Anhydrous) |
Reinheit (%) | 99.99% |
Güte | Reacton™ |
Name des Produkts
Scandium(III)-Carbonathydrat, REacton™, 99.99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur