Learn More
Scandiumfolie, 0.1 mm (0.004 Zoll) Dicke, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 7440-20-2 | Sc | 44.96 g/mol
330.00 CHF - 990.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-20-2
Summenformel Sc
Molekulargewicht (g/mol) 44.96
MDL-Nummer MFCD00016323
InChI-Schlüssel SIXSYDAISGFNSX-UHFFFAOYSA-N
Synonym unii-yuj4u1ew7r, yuj4u1ew7r, escandio, skandium, atom, powder, ingot, nitrate solution, standard for aas, scandium, lump, vacuum remeltedMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 23952
ChEBI CHEBI:33330
IUPAC-Name Scandium
SMILES [Sc]
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11369288
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
043219.FF
25 x 25 mm
330.00 CHF
25 Millimeter
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11316209
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
043219.FI
50 x 50 mm
990.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
  • Verpackt unter Argon
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
P210-P240-P241-P280-P370+P378q
Gehäuse H228
missing translation for 'dotInformation' : Gefahrenklasse:4,1; Verpackungsgruppe:III
missing translation for 'einecsNumber' : 231-129-2
missing translation for 'tsca' : Ja
missing translation for 'storageNote' :
  • Verpackt unter Argon
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Name des Produkts
Scandiumfolie, 0.1 mm (0.004 Zoll) Dicke, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals