Learn More
Scandium-Pellet, 15.9 mm (0.63 in.) Durchmesser, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Scandium |
Namenshinweis | arc-cast pellet |
CAS | 7440-20-2 |
Aussehen | Silver gray pellet |
Dichte | 3g/cm |
Summenformel | Sc |
MDL-Nummer | MFCD00016323 |
Menge | 1 Pc. |
Synonym | unii-yuj4u1ew7r, yuj4u1ew7r, escandio, skandium, atom, powder, ingot, nitrate solution, standard for aas, scandium, lump, vacuum remelted |
Löslichkeitsinformationen | Reacts with water. |
Mehr anzeigen |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Sicherheit und Handhabung
- Scandium arc-cast pellet
- Achtung
- Entzündbarer Feststoff Kategorie 2
- H228-Entzündbarer Feststoff.
- P233-Behälter dicht verschlossen halten.
- MIXTURE LIST-Enthält: Scandium