Learn More
Swann-Morton™ Skalpellklingensatz
Klingengriff und Klingen Nr. 1 und Nr. 2
Marke:  Swann-Morton™ 1231
Artikelnummer. 12942545
  • 22.25 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 15-07-2025
Beschreibung
  • Geschlitzter Kunststoffgriff mit Klemmschraube zur Befestigung der Klinge
  • Mit Klingen Nr. 1 und 2
  • Packung mit 10 Klingensätzen
Bestellinformation
Größe
Spezifikation
Spezifikation
Skalpellklingensatz
Klinge Nr. 1 und Nr. 2
10 Stück/Packung
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Swann-Morton™ Skalpellklingensatz > Größe: Klingen Nr. 1 und 2