Learn More
Thermo Scientific™ SC150 Einhängethermostate
Mit dem SC150 Einhängethermostat, einem der Standardmodelle in der neuen Generation von Thermostaten höchster Qualität, können Sie konstante Temperaturen von -28 °C bis +150 °C aufrechterhalten.
Marke: Thermo Scientific™ 1530011
Beschreibung
Mit den Thermo Scientific™ SC150 Einhängethermostaten können Sie eine konstante Temperatur von -28 °C bis +150 °C aufrechterhalten. Dieses Standardmodell in der neuen Generation von Thermostaten höchster Qualität verfügt über eine verbesserte Digitalanzeige und einfach zu bedienende Touchpad-Einstellungen. Sie können die Temperatur ganz einfach Ihren anwendungsspezifischen Anforderungen entsprechend regeln.
Anwenderfreundliches und energiesparendes Design mit hoher Pump- und Heizleistung für Anwendungen mit geschlossenem Kreislauf.- Höchsttemperatur: 150 °C
- Niedrigfüllstandsalarm für Schutzart III
- Automatische Reglerabschaltung bei Erkennung übermäßig hoher Temperaturen, Niedrigfüllstand oder Motorüberlast
- USB-Kommunikationsanschluss und -optionen für RS-232, RS-485, Ethernet/LAN und Analogeingang/-ausgang
- Selbstadaptierender PID-Regler für optimierte Temperatursteuerung
- 5 programmierbare Sollwerttemperaturen
- RTA (Real-Temperatur-Abgleich) zur Kalibrierung
- Zwei Pumpengeschwindigkeiten zur Erhöhung des Durchflusses bzw. der Badumwälzung
- Drei Sprachen (Deutsch, Englisch, Französisch)
- Auflösung der Digitalanzeige zwischen 0,1 und 0,01 und zwischen °C — °F — °K auswählbar
- Akustischer und optischer Alarm
- Auto-Restart-Funktion nach Stromausfall
Enthält: 8 mm- und 12 mm-Schlauchtüllen mit Klemme (nur –0016, –0018, –0011), Pumpenstecker für externe Umwälzung, 6 ft.-Stromkabel.
Spezifikation
Mit Kloben; 230V/50Hz | |
USB, RS232, RS485, Ethernet/LAN, analoge E/A | |
13 bis 150 °C | |
300 mbar/4,35 psi | |
3/FL | |
19,9 x 13,8 x 33,6 cm (7,8 x 5,4 x 13,2 in.) | |
19.9cm | |
13.8cm | |
33.6cm | |
7.3kg | |
230 V |
CE, CSA, UL, RoHS | |
17 l/min | |
2 kW/1,2 kW | |
SC150 mit Klemm | |
0,02°C | |
7,8 in. | |
5,4 in. | |
In 13.2 . | |
£ 3,3 | |
230 V, 50 Hz | |
50Hz |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Das akademische Best Buy Book 2025
Stöbern Sie in den exklusiven Preisen für unsere akademischen KundenAktionscode: 25081Gültig bis zum: 2025-12-31