Learn More
SB 747651A dihydrochloride, Tocris Bioscience™ Artikelnummer.: 30001551
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
SB 747651A dihydrochloride, Tocris Bioscience™
Artikelnummer. 30001551
10 mg, 10 Milligramm
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
Artikelnummer. 30001551
Marke: Tocris Bioscience 4630/10
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Potent MSK1 inhibitor; also inhibits other AGC group kinases
Potent, ATP-competitive mitogen- and stress-activated kinase 1 (MSK1) inhibitor (IC50 = 11 nM in an in vitro kinase assay); targets the N-terminal kinase domain. Inhibits MSK1, MSK2, PKA, PKB, RSK and p70S6K activity in cells. Blocks IL-10 production in macrophages.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material SB 747651A dihydrochloride
CAS 1781882-72-1
Summenformel C16H24Cl2N8O
Menge 10 mg
Synonym sb 747651a dihydrochloride, 2-4-amino-1,2,5-oxadiazol-3-yl-1-ethyl-n-4-piperidinyl-1h-imidazo 4,5-c pyridine-7-methanamine dihydrochloride
InChI-Schlüssel NRRCQHARLPNLHJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCN1C2=C(C=NC=C2CNC3CCNCC3)N=C1C4=NON=C4N.Cl.Cl
IUPAC-Name 4-[1-ethyl-7-[(piperidin-4-ylamino)methyl]imidazo[4,5-c]pyridin-2-yl]-1,2,5-oxadiazol-3-amine;dihydrochloride
Molekulargewicht (g/mol) 415.323
PubChem CID 90488958
Formelmasse 415.32
Reinheit (%) >98%
Name des Produkts
SB 747651A dihydrochloride, Tocris Bioscience™ >