Learn More
SB 431542, Tocris Bioscience™
Potent, selective inhibitor of TGF-βRI, ALK4 and ALK7
214.00 CHF - 1820.00 CHF
Spezifikation
CAS | 301836-41-9 |
---|---|
Summenformel | C22H16N4O3 |
Formelmasse | 384.39 |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
18799876
|
Tocris Bioscience
1614/1 |
1 mg |
214.00 CHF
1 Milligramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
18795776
|
Tocris Bioscience
1614/10 |
10 mg |
441.00 CHF
10 Milligramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
18064922
|
Tocris Bioscience™
1614/50 |
50 mg |
1820.00 CHF
50 Milligramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
SB 431542 is a potent and selective inhibitor of the transforming growth factor-β (TGF-β) type I receptor/ALK5 (IC50 = 94 nM), and its relatives ALK4 and ALK7. Suppresses TGF-β-induced proliferation of human osteosarcoma cells. Replaces SOX2 in reprogramming of fibroblasts into iPSCs. Stimulates proliferation, differentiation and sheet formation of ESC-derived endothelial cells. Inhibits TGF-β-induced EMT, migration, invasion and VEGF secretion in several human cancer cell lines.
SB 431542 synthesized to cGMP guidelines also available.
For more information about how SB 431542 may be used, see our protocols: 3D Culture of Lung Alveolar Cells, Differentiation of Hematopoietic Progenitors from hPSCs, Generating Midbrain Dopaminergic Neurons from hPSCs, Generating Vascular Organoids, Accelerated Induction of Cortical Neurons from hiPSCs .
Spezifikation
301836-41-9 | |
C22H16N4O3 | |
384.39 |
Sicherheit und Handhabung
Recommended Storage : Bei Raumtemperatur lagern