Learn More
SB 415286, Tocris Bioscience™ Artikelnummer.: 30001275
Verfügbar ab: 27-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
SB 415286, Tocris Bioscience™
Artikelnummer. 30001275
10 mg
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Artikelnummer. 30001275
Marke: Tocris Bioscience 1617/10
Verfügbar ab: 27-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Potent, selective GSK-3 inhibitor
Potent and selective glycogen synthase kinase-3 (GSK-3) inhibitor (Ki = 31 nM for GSK-3α); competes with ATP. Has minimal activity against 24 other protein kinases (IC50 > 10 μ M). Stimulates glycogen synthesis, gene transcription and is neuroprotective.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 264218-23-7
Summenformel C16H10ClN3O5
Molekulargewicht (g/mol) 359.722
InChI-Schlüssel PQCXVIPXISBFPN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-3-chloro-4-hydroxyphenylamino-4-2-nitrophenyl-1h-pyrrole-2,5-dione, 3-3-chloro-4-hydroxyphenylamino-4-4-nitrophenyl-1h-pyrrole-2,5-dione, 3-3-chloro-4-hydroxyphenyl amino-4-2-nitrophenyl-1h-pyrrole-2,5-dione, 3-3-chloro-4-hydroxyanilino-4-2-nitrophenyl pyrrole-2,5-dione, 1h-pyrrol-2,5-dione, 3-3-chloro-4-hydroxyphenyl amino-4-2-nitrophenyl, tocris-1617, lopac-s-3567, d0n4wb, sb hplc
PubChem CID 4210951
IUPAC-Name 3-(3-chloro-4-hydroxyanilino)-4-(2-nitrophenyl)pyrrole-2,5-dione
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C2=C(C(=O)NC2=O)NC3=CC(=C(C=C3)O)Cl)[N+](=O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material SB 415286
Menge 10 mg
Formelmasse 359.73
Reinheit (%) >99%
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
SB 415286, Tocris Bioscience™ >