Learn More
Thermo Scientific™ Savant™ SpeedVac™ SPD300: Vakuum-Konzentrator mit hoher Kapazität und Kits
Verdampfen Sie starke Säuren, Basen und aggressive organische Lösungsmittel mit den Thermo Scientific™ Speedvac Modular-Vakuumkonzentratoren. Diese für kombinatorische Chemie zugelassenen Konzentratoren verfügen über ein intuitives, programmierbares Benutzerdisplay für verbesserte Benutzerfreundlichkeit.
43617.00 CHF - 80601.00 CHF
Produkte 4
Produktcode Marke Beschreibung Elektrische Anforderungen Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Beschreibung Elektrische Anforderungen Preis Menge & Verfügbarkeit  
15936181
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
SPD300DDA-230
SpeedVac SPD300DDA Vakuumkonzentrator 230 V / 50 Hz
43617.00 CHF
1 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
15946181
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
SPD300DDAA-230
Speedvac SPD300DDA Integriertes System ohne Rotor 230 V / 50 Hz
52762.50 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 21-08-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15956181
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
SPD300P1-230
SpeedVac SPD300DDA P1 integriertes System 230 V / 50 Hz
70450.50 CHF
1 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
15966181
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
SPD300P2-230
SpeedVac SPD300DDA P2 integriertes System 230 V / 50 Hz
80601.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 21-08-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Verdampfen Sie starke Säuren, Basen und aggressive organische Lösungsmittel mit den Thermo Scientific™ Speedvac Modular-Vakuumkonzentratoren. Diese für kombinatorische Chemie zugelassenen Konzentratoren verfügen über ein intuitives, programmierbares Benutzerdisplay für verbesserte Benutzerfreundlichkeit.
  • Für starke Säuren und Basen, die in der kombinatorischen Chemie verwendet werden
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Savant™ SpeedVac™ SPD300: Vakuum-Konzentrator mit hoher Kapazität und Kits