Learn More
Thermo Scientific™ Savant™ SpeedVac™ SPD120 Vakuumkonzentrator und Kits
Erhalten Sie die erforderlichen Komponenten für molekularbiologische Applikationen mit dem Thermo Scientific™ Savant™ SpeedVac™ SPD120-Vakuumkonzentrator und Kits.
Marke: Thermo Scientific™ SPD120P1-230
3779.65 CHF gültig bis 2025-06-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24097" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Diese modularen Vakuumkonzentratoren bringen Flexibilität an Ihren Arbeitsplatz. Sie eignen sich ideal für die Verdampfung nicht aggressiver organischer Substanzen. Wählen Sie aus einem der 2 erhältlichen Kits: SPD120P1 SpeedVac Kit für die Standardverdampfung oder SPD120P2 SpeedVac™ Kit für die Lyophilisierung. Alle unsere SpeedVac Kits enthalten alle erforderlichen Komponenten unter einer Modellnummer.
Platzsparende Bauweise:
- Automatisches Entlüftungsventil für unbeaufsichtigten Start/Stopp
- Digitale Anzeige der Parameter zur einfachen, reproduzierbaren Auswahl
- Drei benutzerdefinierte Programme, die geändert und gespeichert werden können
- Unabhängige Timer für Wärme- und Laufbetrieb sowie akustischer Alarm, wenn der Durchlauf abgeschlossen ist
- PTFE-beschichtete Kammer für eine hohe chemische Beständigkeit und zur einfachen Reinigung
- Kombinierbar mit einer geeigneten Kühlfalle, Vakuumpumpe oder Chemikalienfalle für ein komplettes Aufkonzentrations- und Trocknungssystem
Produktmerkmale:
- Grundlegende molekularbiologische Anwendungen mit höherer Kapazität der Mikrotiterplatten
- Einfache Anzeige und Programmierung
- Sechs Programme verfügbar
- Verbesserte Verdunstung, kompatibel mit organischen Substanzen
- Glasabdeckung mit Strahlungselementen zur Beschleunigung der Verdampfung und Verkürzung der Trocknungszeit
- Der Vakuumendpunktmodus beendet den Betrieb bei Erreichen des voreingestellten Vakuumniveaus
- Digitale Anzeige von Vakuum, Temperatur und Zeit
- Der verriegelte Deckel und die Anzeige für die Deckelverriegelung gewährleisten die Sicherheit des Benutzers während des Betriebs
Das SpeedVac SPD120 P1 Kit enthält:
- SpeedVac Konzentrator
- Universalvakuumsystem (UVS450) mit ölfreier Vakuumpumpe und Kühlfalle (-50 °C)
- Kondensationskolben aus Glas (GCF400)
- 40 x 1.5 ml-Rotor (RH40–11)
- Schlauch-Kit mit 12’ dickwandigen Vakuumschläuchen, Schlauchschneider, Klemmen und sonstigem Montagezubehör, manuellem Belüftungsventil BV130 sowie Gebrauchsanleitung
- CryoCool Wärmeträgerflüssigkeit (1 l)
Das SpeedVac SPD120 P2 Kit enthält:
- SpeedVac Konzentrator, Basismodell für die Molekularbiologie
- -105 ºC, Ultratieftemperatur-Kühlfalle
- VPL120 Hochvakuumpumpe
- 40 x 1.5 ml-Rotor (RH40–11)
- Universal-Schlauchsatz (TFK100)
- Digitales Vakuummeter
- Kit mit chemischer Falle zur Verwendung mit Einwegkartuschen
- Einwegkartusche mit Farbindikator zur Absorption von Säuren und Wasserdampf
- Kondensationskolben aus Glas
- Schmieröl für Vakuumpumpen
- CryoCool Wärmeträgerflüssigkeit (1 l)
Lösungsmittel und Lösungsmittelgemische
- Acetonitril
- Ethanol
- Isopropanol
- Methanol
- Wasser
- Acetonitril und Wasser
- Ethanol und Wasser
- Methanol und Wasser
- Ammoniumhydroxid
Typische Anwendungen:
- Trocknen von Biomolekülen in der HPLC-Fraktionierung
- Verdampfen von Reinigungslösungsmitteln
- Trocknen von Naturproduktextrakten in Wirkstoff-Assays
- Lyophilisation
Spezifikation
UL-gelistet nach Anforderungen in den USA und Kanada CE-Kennzeichnung | |
SpeedVac SPD120 integriertes Systemkit | |
230 V / 50 Hz |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Outlet Corner
Verwenden Sie den Code 24097, um diese Aktion zu erhalten.Aktionscode: 24097Gültig bis zum: 2025-06-16
-
Mehrere Hersteller
Das akademische Best Buy Book 2025
Stöbern Sie in den exklusiven Preisen für unsere akademischen KundenAktionscode: 25081Gültig bis zum: 2025-12-31