Learn More
Thermo Scientific™ CryoCool Hitze-Transfer-Flüssigkeit, 1L
Das diverse Zubehör für Thermo Scientific Savant DNA SpeedVac-Konzentratoren ist für den Gebrauch mit Savant DNA SpeedVac-Konzentratoren bestimmt.
Marke:  Thermo Scientific™ SCC1
208.81 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10715640
  • 235.17 CHF / 1 Liter
Spotlight
Aktionscode 24156 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
Das diverse Zubehör für Thermo Scientific Savant DNA SpeedVac-Konzentratoren ist für den Gebrauch mit Savant DNA SpeedVac-Konzentratoren bestimmt.
  • Geeignet für die Verwendung mit dem Explorer SpeedVac Vakuumkonzentrator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
CryoCool™ Wärmeträgerflüssigkeit, 1 l
Alle Savant Kühlfallen
1 l
Wärmeübertragungsflüssigkeit
SCC1
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
  • Mehrere Hersteller
    Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.
    Aktionscode: 24156
    Gültig bis zum2025-06-30
    Top-Angebot
    *Rabatt gilt für Bestellungen, die bei Fisher Scientific zwischen dem 01.05.2025 und dem 30.06.2025 eingehen und bei denen der Promotion-Code sowie die entsprechende(n) Artikelnummer(n) aus der Promotion angegeben sind. Der Rabatt wird auf den Listenpreis gewährt, der zum Zeitpunkt des Empfangs der Bestellung gültig ist. Promotions können nicht mit anderen Rabatten oder Verkaufsaktionen kombiniert werden. Das Angebot gilt nicht, falls es durch Gesetze und Verordnungen auf Bundes-, Landes-, Regions- oder lokaler Ebene oder behördliche / institutionelle Vorschriften verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist. Es kann sein, dass weitere Einschränkungen gelten.
    Geschäftsbedingungen Siehe Details der Promotion
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ CryoCool Hitze-Transfer-Flüssigkeit, 1L > Volumen:1 l