Learn More
Thermo Scientific™ Verschiedenes Zubehör für Savant™ DNA SpeedVac™ Konzentratoren
Verbessern Sie die Funktionalität der Savant DNA SpeedVac Konzentratoren mit diesen vielseitigen Zubehörteilen.
Marke:  Thermo Scientific™ SCC5
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12642765
  • 1477.35 CHF / 5 Liter
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
Verbessern Sie die Funktionalität von Thermo Scientific™ Savant™ Speedvac™ Konzentratoren mit Savant™ Speedvac™ Konzentratorzubehör.
Typ: Ersatzkartusche mit Öldampf-Filter für Öldampf-Eliminator OME190
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
CryoCool Kälteübertragungsflüssigkeit, 5 l
Kühlfallen der Modelle RVT100, RVT400, RVT405DDA, RVT5105 und Universalvakuumsystem (UVS) der Modelle UVS400, USV400A, UVS800DDA
5 L
Wärmeübertragungsflüssigkeit
SCC5
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Verschiedenes Zubehör für Savant™ DNA SpeedVac™ Konzentratoren >